Learn More
Dopamine D5R/DRD5 Antibody (889022), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB82861PECY55
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Dopamine D5R/DRD5 Monoclonal antibody specifically detects Dopamine D5R/DRD5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Dopamine D5R/DRD5 | |
Monoclonal | |
PE-Cyanine5.5 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
889022 | |
Flow Cytometry | |
D(1B) dopamine receptor, D(5) dopamine receptor, D1beta dopamine receptor, Dopamine D5 receptor, dopamine receptor D1B, dopamine receptor D5, DRD1BDBDR, DRD1L2MGC10601 | |
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Dopamine D5 R/DRD5, Met1-His477, Accession # P21918 | |
0.1 mL | |
Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction | |
1816 | |
Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
IgG2a |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
Dopamine D5R/DRD5 Antibody (889022), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE-Cyanine5.5
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido