Learn More
Bochem™ Espátula doble, níquel
Doble extremo para mayor versatilidad. Espátula doble Bochem™, níquel tiene un extremo plano y un extremo redondeado, y está construida con níquel resistente (99,5 %).
43.05€ - 47.85€
Especificaciones
Tipo de producto Espátula
Material 99,5 % níquel
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10685051
Ver documentos
Bochem™
3112
185 mm 50 mm
47.85€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10098460
Ver documentos
Bochem™
3110
130 mm 40 mm
43.05€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10719311
Ver documentos
Bochem™
3111
150 mm 45 mm
43.60€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Doble extremo.
  • Extremo redondo y extremo plano.
  • Construcción de níquel (99,5 %).
Especificaciones
Especificaciones
Espátula
99,5 % níquel
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bochem™ Espátula doble, níquel