Learn More
Bochem™ Espátula doble, níquel
Doble extremo para mayor versatilidad. Espátula doble Bochem™, níquel tiene un extremo plano y un extremo redondeado, y está construida con níquel resistente (99,5 %).
Marca:  Bochem™ 3112
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10685051
  • 47.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Doble extremo.
  • Extremo redondo y extremo plano.
  • Construcción de níquel (99,5 %).
Especificaciones
Especificaciones
Espátula
50 mm
99,5 % níquel
185 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Espátula doble, níquel > Longitud: 185mm, hoja: 50mm