Learn More
Bochem™ Espátula doble, níquel
Doble extremo para mayor versatilidad. Espátula doble Bochem™, níquel tiene un extremo plano y un extremo redondeado, y está construida con níquel resistente (99,5 %).
Marca: Bochem™ 3110
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Doble extremo.
- Extremo redondo y extremo plano.
- Construcción de níquel (99,5 %).
Especificaciones
Espátula | |
40 mm | |
99,5 % níquel | |
130 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
Bochem™ Espátula doble, níquel > Longitud: 130mm, hoja: 40mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido