Learn More
Gibco™ DR4 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) DR4 Gibco irradiados son células alimentadoras multirresistentes que favorecen el cultivo de células madre embrionarias sanas (ESC) indiferenciadas tanto humanas como de ratones, y de células madre pluripotentes inducidas (iPSC).
Marca:  Gibco™ A34966
Código de producto. 15990453
  • 120.00€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Fabricado por MTI-GlobalStem y equivalente a MTI-GlobalStem Cat. n.º GSC-6204G, estas células de MEF se aíslan de ratones híbridos DR4 x CF1, sometidos a una inmovilización mitótica por irradiación y se prueban para ayudar a garantizar la seguridad y el rendimiento. Para otras variantes de MEF multirresistentes, vea los fibroblastos embrionarios de ratón CF6-Neo, irradiados o los fibroblastos embrionarios de ratón CF6-Neo, tratados con MitC. También puede elegir entre nuestra selección de MEF no resistentes a fármacos que mejor se adapte a su aplicación.
• Ayude a ahorrar un tiempo valioso con los MEF preinactivados y listos para usar
• Cultivos de ESC e iPSC con confianza utilizando células alimentadoras meticulosamente analizadas
• Seleccione fármacos con MEF que sean resistentes a la neomicina/geneticina, puromicina, higromicina y 6-tioguanina
Ayude a ahorrar tiempo con los MEF listos para usar
Los MEF DR4 irradiados ayudan a ahorrar tiempo y problemas relacionados con instalaciones de animales, llevar a cabo disecciones tediosas que requieren mucho tiempo, y con la expansión y pruebas de células día tras día, semana tras semana. Céntrese en su investigación con estos alimentadores inactivados previamente y listos para usarse.
Cultivo con células alimentadoras meticulosamente probadas
Cada lote de MEF DR4 se prueba para detectar bacterias, hongos, micoplasma y diversos patógenos de ratón con el fin de minimizar el riesgo de contaminación. Cada lote también se prueba para determinar su viabilidad después de la descongelación (normalmente superior al 95 %) y la capacidad de soportar ESC de ratón y humanos con el fin de ayudar a garantizar un rendimiento sólido y consistente. Estos MEF se han utilizado con éxito con líneas ESC/iPSC de otras especies, pero deben probarse para comprobar su compatibilidad si se utilizan para dicha aplicación.
Seleccione fármacos con células multirresistentes
Los MEF DR4 expresan transgenes que los hacen resistentes a cuatro fármacos diferentes: geneticina (G418), puromicina, higromicina y 6-tioguanina. Cada lote se prueba para determinar la tolerancia a varias concentraciones de estos fármacos y el rango límite de supervivencia se indica en el certificado de análisis (CoA) para que sirva de ayuda para diseñar experimentos. Utilice estas células alimentadoras para favorecer el cultivo de ESC o iPSC indiferenciadas mientras realiza la selección de los fármacos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Fibroblastos embrionarios crioconservados de ratón
Almacenar en nitrógeno líquido.
Célula de alimentación, célula de fibroblasto embrionarias de ratón
Ratón
2 x 106
Se envía con hielo seco
Embrionario
Crioconservado
Agrupadas
2 x 106 cells
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2611603 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA34966
Número de lote2819726 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog NumberA34966
Número de lote2935029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA34966
Número de lote2978343 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberA34966
Número de lote2355157 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/10/2021 Catalog NumberA34966
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gibco™ DR4 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated > Embrionario