Learn More
Drierite™, con indicador, malla de 4, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10742071
Drierite™, con indicador, malla de 4, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742071
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10742071
Marca: Thermo Scientific Acros 219085000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Fórmula molecular CaO4S
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00010912
Clave InChI OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Drierite™
Nombre de nota 4 mesh
Color Azul
Punto de fusión 1450.0°C
Forma física Gránulos o trozos irregulares
Material Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Cantidad 500 g
Fieser 01,107
Índice Merck 15, 1708
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Nombre IUPAC calcio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.13
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467668 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number219085000,219080100,219080020
Número de loteA0467665 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number219085000,219080100,219080020
Número de loteA0467667 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number219085000,219080100,219080020
Número de loteA0467666 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number219085000,219080100,219080020
Número de loteA0464752 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number219085000,219080100,219080020
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium sulfate, Cobalt(II) chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Drierite™, con indicador, malla de 4, Thermo Scientific Chemicals >