Learn More
Drummond™ Micropipetas desechables Microcap™
Una forma rápida, segura, limpia y exacta de transferir líquidos en microcantidades
Marca: Drummond™ 07950-05
31.37 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubos capilares de vidrio de calibre de precisión
- Microtapones desechables
- Con soporte de marcado y dispensador de perilla
Especificaciones
0,0039 in | |
0,09 mm | |
Vidrio | |
Soporte de marcado y dispensador de perilla | |
0,5 μl | |
Micropipetas |
0,021 in | |
0,53 mm | |
Para la manipulación de materiales peligrosos, una forma rápida, segura, limpia y exacta de transferir líquidos en microcantidades | |
1,25 in | |
32 mm | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
25Hours
23Minutes
49Seconds
56
Título del producto
Drummond™ Micropipetas desechables Microcap™ > 0,5uL0,5 μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido