Learn More
Drummond™ Micropipetas desechables Microcap™
Una forma rápida, segura, limpia y exacta de transferir líquidos en microcantidades
35.90€ - 103.67€
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) | 0,0039 in |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 0,021 in |
Diámetro interior (métrico) | 0.09 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 0.53 mm |
Material | Glass |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11900517
![]() |
Drummond™
10000150 |
15 μL | 54 mm |
103.67€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11888661
|
Drummond™
07950-05 |
0,5 μl | 32 mm |
35.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tubos capilares de vidrio de calibre de precisión
- Microtapones desechables
- Con soporte de marcado y dispensador de perilla
Especificaciones
0,0039 in | |
0.09 mm | |
Glass | |
Micropipetas |
0,021 in | |
0.53 mm | |
Soporte de marcado y dispensador de perilla | |
Single-use |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Drummond™ Micropipetas desechables Microcap™