Learn More
3M™ Cinta duradera para marcar pisos 971
La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se compone de un soporte de vinilo de uso intensivo con un adhesivo de caucho. El soporte resistente y duradero resiste el arrastre de palés y el alto tránsito de carretillas elevadoras; además, es fácil de limpiar.
Marca: 3M™ 7100259699
602.60 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Una cinta de uso intensivo para tráfico pesado
La cinta de señalización de suelos de altas prestaciones 3M™ 971 se ha diseñado especialmente para soportar en las zonas más transitadas. Sus colores conservan su intensidad incluso cuando se exponen a una gran abrasión, como el arrastre de palés y de equipo pesado. El soporte resistente presenta un perfil bajo y resiste el curvado que puede hacer que se levanten los bordes y reducir la vida útil de una cinta de señalización de suelos. El adhesivo de caucho proporciona una unión fuerte a los suelos, pero también se puede retirar limpiamente de una sola pieza, incluso después de un uso prolongado. Esta cinta no tiene liner y se puede aplicar fácilmente con el aplicador de marcado de carriles 3M™ M-1 o a mano. Esta cinta de señalización de suelos es ideal para iniciativas de fabricación limpia 5S y está disponible en diversos colores y anchos de hasta 610 mm.
Especificaciones
32.9 m x 50.8 mm | |
Floor and Safety Marking | |
Rubber | |
Vinilo |
Rubber Adhesive | |
0.432 mm | |
Red | |
Tape |