Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Erlenmeyer, cuello ancho
Debido a su forma cónica es idóneo para mezclar líquidos.
Marca:  DWK Life Sciences 212261405
74.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11772182
  • 83.80€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer originales DURAN™ son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
  • El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
  • Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
43 mm
Vidrio de borosilicato 3.3
10/paq.
Autoclavable
25 ml
Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; tamaños 25, 200, 300 y 2000 ml de tamaño ISO no DIN EN
Sin tamaño DIN EN ISO
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Erlenmeyer, cuello ancho > 25 ml