Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Extractores Duran™
310.00€ - 602.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Extractor |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Condensador Dimroth |
Material | Vidrio Duran |
Incluye | Condensador Dimroth |
Para utilizar con (aplicación) | Para la extracción de sólidos con disolventes |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10587321
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360070 |
1000 mL |
602.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10615051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360037 |
100 mL |
329.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10652361
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360046 |
200 mL |
345.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11806194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05360049 |
250 mL |
310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Especificaciones
Extractor | |
Vidrio Duran | |
Para la extracción de sólidos con disolventes |
Condensador Dimroth | |
Condensador Dimroth | |
GL 14 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Extractores Duran™