Learn More
JULABO™ Baño de circulación de inmersión de calentamiento DYNEO™ DD
Provides maximum flexibility and can be used in any bath tank up to 50 liters using the universal bath attachement clamp. The multilingual 3.5-inch color display and unique rotary knob provide for straightforward and intuitive operation.
Marca: JULABO™ 9021000.A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Opciones de instalación flexibles
- Para aplicaciones internas y externas
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Caudal de 23 l/min, presión de 0,6 bar
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Gran pantalla TFT en color, interfaz multilingüe
- La perilla giratoria central (controlador) simplifica la operación
- Programador integrado para los 60 pasos de 8 programas
- Conexión Pt100 externa integrada
- puerto USB
Especificaciones
8 a 23 L/min | |
Sí | |
2 kW | |
DYNEO™ DD | |
De 20 °C a 200 °C | |
13,2 × 16 × 35,5 cm |
Pantalla TFT de 88,9 mm (3,5 pulgadas) | |
Baños de circulación de inmersión calefactados | |
Interfaz Analógica | |
De 0,1 a 0,6 bar | |
±0.01°C | |
2,5 kg |
Videos
-
Julabo DYNEO
Título del producto
JULABO™ Baño de circulación de inmersión de calentamiento DYNEO™ DD > Incluye: Interfaz analógica
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido