Learn More
Corning™ Portaobjetos de microscopio planos
Prelimpiados, listos para usar
Marca: Corning™ 2947-75X50
389.75 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Prelimpiados, listos para usar
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Grosor de portaobjetos: Entre 0,9 y 1,10 mm
- No estériles
Especificaciones
75 mm | |
5/caja | |
No estéril | |
Sí | |
Portaobjetos de microscopio |
50 mm | |
1 | |
Vidrio sodocálcico | |
Entre 0,9 y 1,1 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora