Learn More
3M™ Easy Trap™ Bayetas en láminas Easy Trap
Para la eliminación de polvo, suciedad y arena
Marca:  3M™ Easy Trap™ 7100104251
Código de producto. 17108710
  • 173.00€ / 2 rollos
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Atrapan y retienen seis veces más polvo, suciedad, arena y pelo que las mopas tradicionales.
  • El arrastre bajo reduce la fatiga del trabajador.
  • Son aptas para entornos húmedos y la mayoría de superficies horizontales.
  • Aumentan la productividad sin comprometer los estándares de limpieza.
  • Los rollos perforados permiten que los usuarios personalicen el tamaño de la lámina, lo que reduce los residuos.
  • Ayudan a reducir el riesgo de propagación de gérmenes y bacterias.
  • Contienen un mínimo del 60 % de contenido reciclado.
  • Se incluyen 250 láminas por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bayetas en láminas
127 x 152 mm
Eliminación de polvo, suciedad y arena
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Easy Trap™ Bayetas en láminas Easy Trap > 127 x 152 mm