Learn More
Contec™ Sistema de limpieza de tiras de paredes suaves DualClean™
Diseñada para una limpieza a fondo y económica de las cortinas de tiras de vinilo. El sistema de limpieza de tiras de paredes suaves Contec™ DualClean™ es un sistema exclusivo que permite a un operador limpiar rápidamente ambos lados de una cortina de tiras de plástico de 4 a 12 in de una sola pasada.
Marca: Contec™ DCQT0001
435.65 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Sistema DualCleanEl sistema incluye un bastidor de acero inoxidable con dos brazos de superficie curva, fundas de tela y un mango QuickConnect™. Los mangos QuickConnect son intercambiables. El mango recomendado para el sistema DualClean es el núm. cat. 19168806, extensible de fibra de vidrio. Todas las piezas se venden por separado.
- Limpia de manera sencilla y uniforme ambos lados de la longitud de la tira
- Dos fundas de tela disponibles para dar respuesta a las necesidades de limpieza:
- El paño de microfibra elimina y atrapa el polvo y otros contaminantes visibles
- El punto de poliéster Quiltec™ resulta especialmente adecuado para entornos críticos
- El bastidor se adapta a una gran variedad de mangos Contec
- El bastidor electropulido es esterilizable en autoclave y resistente a la mayoría de los productos químicos y desinfectantes
Especificaciones
67 x 7 cm (26,3 x 2,77 in) | |
Blanco | |
26,3 in | |
66.8 cm | |
6 cm | |
Un solo uso | |
ISO Clase 4 a 6, áreas de grado A/B | |
Tejido de poliéster |
Funda DualClean | |
DCQT0001 | |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
2,5 in | |
Permite a un solo operador limpiar de forma rápida y sencilla ambos lados de las cortinas de tiras de plástico en una sola pasada | |
No |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
30Hours
20Minutes
25Seconds
7New Offer Ahorre hasta un 92%