Learn More
Contec™ Sistema de limpieza EasyReach™: Herramienta de limpieza
Pasa fácilmente por las compuertas de transferencia, no requiere montaje ni mantenimiento. El sistema de limpieza Contec™ EasyReach™ es ideal para aisladores, cabinas, campanas de flujo de aire laminar, cajas de guantes y otros entornos de tamaño reducido.
Marca: Contec™ 2665SF
Descripción
El sistema de limpieza EasyReach™ consiste en una herramienta de limpieza ligera de acero inoxidable de una sola pieza y almohadillas de limpieza desechables y absorbentes intercambiables que proporcionan una limpieza y desinfección eficaces en zonas de difícil acceso.
- La forma rectangular hace que el solapamiento en línea recta resulte sencillo
- El cabezal giratorio de 360 ° de perfil bajo permite acceder de forma rápida y sencilla a espacios complicados
- Articulable y ligera
- El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor del recambio de fregona; se puede cambiar fácilmente incluso con guantes
- Las cantidades que contienen los pequeños envases están optimizadas para el uso en una sola sesión
- La almohadilla de poliéster acolchada, bien ajustada, asegura una cobertura efectiva y uniforme de la superficie, que reduce el número de contaminantes viables y no viables y asegura la máxima eficiencia eliminando residuos
- Las almohadillas absorbentes Quiltec™ de doble capa con bordes sellados garantizan el menor número de partículas y fibras
- Almohadillas de limpieza presaturadas con IPA al 70 %
Nota: Las almohadillas de limpieza se venden por separado (consulte MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Consulte los cabezales y mangos de fregona QuickConnect™ para conocer la opción de mangos largos EasyReach.
Especificaciones
Herramienta de limpieza | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Isolators - rigid, flexible film, half suits (CAI, CACI), Restricted Access Barrier Systems (RABS), Filling Lines, Laminar Air Flow Hoods (LAF), Bio-Safety Cabinets (BSC), Glove Boxes, Incubators | |
Acero inoxidable |
16,5 in | |
42 cm | |
Reutilizables | |
rígido, película flexible, semitrajes (CAI, CACI), sistemas de barrera de acceso restringido (RABS), líneas de llenado, campanas de flujo de aire laminar (LAF), cabinas de seguridad biológica (BSC), cajas de guante, estufas microbiológicas |