Learn More
Jeringa excéntrica con punta Luer de tres partes
Permite el reconocimiento sencillo de burbujas de aire y la dosificación precisa. La jeringa excéntrica con punta Luer-tip de tres partes tiene un cuerpo muy transparente e impresiones nítidas.
Marca:  Terumo 8SS50ES1
Código de producto. 15350224
  • 73.30€ / paquete de 25
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Jeringas de tres piezas
  • Cilindro muy transparente
  • Impresión clara
  • No contienen caucho natural
  • Sin látex
  • Nuestra gama incluye punta Luer Slip (concéntrica y excéntrica), punta Luer Lock y punta de catéter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Polypropylene
Sí
De 50 a 60 ml
Estéril
Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE, CE 0197
Para la inyección de líquidos inmediatamente después del llenado en el cuerpo humano, para la aspiración de líquidos o para la toma de muestras de sangre u otros fluidos corporales
Jeringa excéntrica con punta Luer-tip de 3 piezas
25/paq.
Punta con Luer excéntrico
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Jeringa excéntrica con punta Luer de tres partes > Volumen: De 50 a 60 ml