Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco cyto 5
Los nuevos recipientes de Sharpsguard™ eco cyto, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes contaminados con medicamentos citotóxicos o citostáticos.
Marca: Sharpsguard™ DD605R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sharpsguard™ eco cyto 5 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general para residuos citotóxicos y citostáticos que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado, y contiene una almohadilla absorbente. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Especificaciones
3,98 L | |
176 mm | |
285 mm | |
1 unidad |
Morado | |
Amarillo | |
Eco cyto 5 | |
338 g |
Título del producto
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco cyto 5 > Recipiente; modelo: Eco cyto 5; capacidad: 3,98 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido