Learn More
eIF4A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Thermo Scientific PA5115167
Código de producto. 17227933
  • 487.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Antibody detects endogenous levels of total EIF4A1.
eIF4A2 is a 407 amino acid ATP-dependent RNA helicase belonging to the DEAD box helicase family. It contains one helicase ATP-binding domain and a helicase C-terminal domain. eIF4A2, a subunit of the eIF4F complex, acts as a protein-synthesis initiation factor and thus plays an important role in the binding of mRNA to the 43S pre-initiation complex of ribosomes. Human eIF4A2 interacts with the NS5B protein of Hepatitis C virus (HCV) and facilitates the genomic RNA synthesis of NS5B protein by unwinding the secondary structure of the HCV genome. It is ubiquitously expressed in most of normal tissues, but in variable amounts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
eIF4A1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated