Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de electrodos con brazo giratorio
El soporte para electrodos con brazo giratorio permite un funcionamiento cómodo con manos libres.
Marca:  Thermo Scientific™ 01X081600
117.44 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11579144
  • 123.62€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El soporte para electrodos con brazo giratorio permite un funcionamiento cómodo con manos libres. Admite hasta cuatro electrodos de tamaño estándar y una sonda ATC.
Características
  • La base de diámetro de 6 pulgadas ponderada le permite girar el soporte 360° para una mayor flexibilidad.
  • El brazo le permite mover el electrodo de lado a lado o arriba y abajo mientras mantiene el electrodo en un ángulo vertical constante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de electrodos con brazo giratorio
Cuatro electrodos de tamaño estándar y una sonda ATC.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    31
    Hours
    12
    Minutes
    17
    Seconds
    17
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
    Days
    31
    Hours
    12
    Minutes
    17
    Seconds
    17
Título del producto
Thermo Scientific™ Soporte de electrodos con brazo giratorio >