Learn More
Kartell™ Soporte de plástico para micropipetas
Diseñados para una limpieza fácil con una base amplia y estructura resistente para ofrecer una excelente estabilidad. Los soportes de plástico para micropipetas Kartell™ sostienen 3 micropipetas y se pueden esterilizar mediante radiación.
Marca:  Kartell™ 0131500
53.33 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12014767
  • 59.30€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dimensiones: 145 An x 70 mm Al
  • Práctico soporte de sobremesa
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Plástico
Micropipetas
1 Paq.
Micropipetas
3
1 Paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kartell™ Soporte de plástico para micropipetas > Admite: 3 micropipetas