Learn More
Hirschmann™ Bureta electrónica
Pantalla digital con energía solar para una lectura sencilla de los resultados de titulación. Alta precisión con pistón compuesto de PTFE de doble sello.
Marca:  Hirschmann™ 9392010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11632249
  • 1360.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para titulación manual sensible
  • Las piezas de transporte de medios se pueden esterilizar con vapor a 121 °C
  • Rotación libre
  • Sistema de recirculación de medios para una ventilación rápida y sencilla sin perder reactivos
  • Los paneles solares son la fuente de alimentación de la pantalla
  • Utilizar en un intervalo de temperatura de 4 °C a 50 °C
  • Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Especificaciones
Sí
10 ml
Rotación manual y conexión a ordenador
Bureta electrónica
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Bureta electrónica > Capacidad: 10 ml