Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
GREENER_CHOICE
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
Marca:  Sartorius BCA623I-1S
3021.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16665683
  • 3180.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificado CE, CSA para Canadá
Con calibración interna
Tecnología táctil gráfica intuitiva
Vidrio, PBT, Acero inoxidable
≤1,0 seg.
100/240 V (±10%)
50/60 Hz
Internal
Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB
620 g
1 mg
Balanza electrónica de precisión
Balance
0.2 A
Class I
Videos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
  • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:35
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:35
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
  • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application counting
  • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
  • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
    • Sartorius Entris II Advanced Line application components
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:19
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:19
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application components
    • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:21
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:21
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
    • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:15
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:15
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
    • Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:23
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:23
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • default, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
    SDS
    Documentos
    Documentos
    Brochures
    Product Guides
    Certificados
    Ver productos accesorios
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced > 620 g; 1 mg; con calibración interna