Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
GREENER_CHOICE
Más de 38 modelos diferentes que ofrecen varias ventajas como soporte de nivel en tiempo real, sistemas de protección integrados, CalAuditTrail, una pantalla gráfica táctil y 13 programas de aplicación integrados
Marca:  Sartorius BCA1202I-1S
2075.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24377" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16692444
  • 2185.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
  • Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
  • Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
  • Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
  • Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
  • Documentación completa gracias a CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificado CE, CSA para Canadá
Con calibración interna
Tecnología táctil gráfica intuitiva
Vidrio, PBT, Acero inoxidable
≤0,9 segundos
100/240 V (±10%)
50/60 Hz
Internal
Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB
1200 g
10 mg
Balanza electrónica de precisión
Balance
0.2 A
Class II
Videos
  • Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
    • Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
      • Sartorius Entris II Advanced Line application counting
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:08
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:08
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application counting
      • Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:35
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:35
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
      • Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:21
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:21
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
      • Sartorius Entris II Advanced Line application components
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 1:19
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 1:19
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application components
      • Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:54
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:54
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • default, selected
        Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
      • Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
        • Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 1:15
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 1:15
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
          • default, selected
          Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
        • Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 1:31
          Loaded: 0%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 1:31
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
          • default, selected
          Sartorius Entris II Advanced Line application pipette smart test
        Certificados
        Ver productos accesorios
        Ofertas especiales
        Ofertas especiales
        Título del producto
        Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced > 1200 g; 10 mg; con calibración interna