Learn More
Eppendorf™ Rotores de centrífuga 5804 R y 5810 R
Rotor Eppendorf para centrífugas 5804 R y 5810 R: la precisión se encuentra con la potencia. Personalice su centrifugación con variadas capacidades y velocidades. Complemente con cestillos y adaptadores versátiles para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
Marca: Eppendorf™ 5820715006
2544.26 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Surtido de cuatro rotores
- El rotor estándar admite tubos de 1,5 ml/2,0 ml
- Se puede centrifugar en el rotor correspondiente columnas de centrifugado/kits y tiras de PCR*
Especificaciones
Aerosol-tight Rotor | |
6 x 15/50 mL | |
Rotor Lid | |
FA-45-6-30 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers