Learn More
Invitrogen™ Kits de gránulos de compensación BrightComp eBeads™
Las partículas de compensación BrightComp eBeads proporcionan una técnica uniforme, precisa y sencilla de usar para establecer la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan muestras fluorescentes que expresan proteínas.
Marca: Invitrogen™ A54743
Descripción
Las partículas de compensación BrightComp eBeads proporcionan una técnica uniforme, precisa y sencilla de usar para establecer la compensación de citometría de flujo cuando se utilizan muestras fluorescentes que expresan proteínas.
• Tres niveles de intensidad, perfectos para cualquier muestra sin importar el nivel de expresión• Colorante emparejado espectralmente y casi idéntico a la proteína fluorescente
• Rendimiento uniforme y fiable
La compensación precisa es crucial para un análisis multicolor eficaz en citometría de flujo. Cada kit proporciona microesferas de poliestireno con colorante de proteína fluorescente casi idéntico, emparejado espectralmente, así como partículas de control negativo en un solo frasco de cuentagotas.
Especificaciones
Kit de partículas de compensación mCherry BrightComp eBeads™ | |
25 tests | |
Gránulos de compensación |
561 nm | |
Citometría de flujo |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3080100 | Certificado de análisis | 18/11/2024 | A54743 |
2892740 | Certificado de análisis | 06/05/2024 | A54743 |
2860815 | Certificado de análisis | 14/02/2024 | A54743 |
2747569 | Certificado de análisis | 13/12/2023 | A54743 |
2729780 | Certificado de análisis | 14/07/2023 | A54743 |