Learn More
Thermo Scientific™ Uniones, piezas en T y en cruz de PEEK™ para conexiones de HPLC de alta presión
Garantice conexiones fiables de alta presión con las uniones, tes y cruces de PEEK™ biocompatible Thermo Scientific™ para conexiones de HPLC de alta presión.
Marca: Thermo Scientific™ P-727
66.20 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Reduzca al mínimo los volúmenes muertos del sistema y garantice conexiones fiables de alta presión en su sistema para HPLC con las uniones, piezas en T y en cruz de PEEK™ Thermo Scientific™ para conexiones de HPLC de alta presión. El material es biocompatible con una amplia variedad de aplicaciones.
- Formatos de volumen muerto bajo o cero absoluto
- Biocompatible
Especificaciones
En T | |
PEEK en T;<volumen de barrido de 0,57 ul | |
Tubos de conducción |
0,02 in | |
12,45 mm | |
27,43 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.