Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para puntas de pipeta Combitips Advanced™
GREENER_CHOICE
Utilice estos adaptadores con puntas de pipetas Eppendorf. Los adaptadores Eppendorf™ para puntas de pipeta Combitips Advanced™ están codificados por colores y son autoclavables.
Marca:  Eppendorf™ 0030089723
12.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12624607
  • 12.25€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estos adaptadores con puntas de pipeta Eppendorf.Los adaptadores Eppendorf™ para puntas de pipeta Combitips Advanced™ están codificados por colores y se pueden esterilizar en autoclave.
  • Disponible en 25 y 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 mL
1 pieza
Punta de calidad Eppendorf™ de 50 ml
Autoclavable
Gris claro
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Adaptadores para puntas de pipeta Combitips Advanced™ > Adaptador para punta de calidad Eppendorf de 50 ml; codificado por colores: gris claro; 1 unidad