Learn More
Eppendorf™ Películas y láminas para sellador térmico
GREENER_CHOICE
Cree un cierre 100 % hermético, elimine la evaporación y evite la contaminación cruzada.
Marca:  Eppendorf™ 0030127870
156.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11518663
  • 159.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Requiere sellador térmico Eppendorf (n.º cat. E5390 000 016)
  • La película transparente de sellado térmico permite controlar las muestras de las placas.
  • Las láminas de sellado térmico recubiertas de aluminio están disponibles en versiones despegables o perforables.
  • La herramienta de extracción de láminas elimina por completo las láminas y las películas termoselladas.
  • Certificado como libre de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de la PCR.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Adhesivo de alta resistencia que forma juntas herméticas para minimizar la evaporación de las muestras.
Sí
100 Pk.
Película de almacenamiento
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Películas y láminas para sellador térmico > Película de almacenamiento