Learn More
Eppendorf™ Películas y láminas para sellador térmico
GREENER_CHOICE
Cree un cierre 100 % hermético, elimine la evaporación y evite la contaminación cruzada.
152.44€ - 208.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
11518663
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030127870
Película de almacenamiento
159.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11508663
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030127854
Lámina de PCR
152.44€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11833432
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Eppendorf™
0030127838
Película para PCR
208.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Requiere sellador térmico Eppendorf (n.º de cat. E5390 000 016)
  • La película de sellado por calor transparente permite monitorizar muestras en las placas
  • Las láminas de sellado térmico con revestimiento de aluminio están disponibles en versiones desplegables y perforables
  • El separador de hojas adhesivas metálicas elimina completamente la película y las láminas selladas con calor
  • Certificado de ausencia de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de la PCR
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Sí
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Eppendorf™ Películas y láminas para sellador térmico