Learn More
Eppendorf™ Películas y láminas para sellador térmico
GREENER_CHOICE
Cree un cierre 100 % hermético, elimine la evaporación y evite la contaminación cruzada.
Marca:  Eppendorf™ 0030127854
144.82 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11508663
  • 152.44€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Requiere sellador térmico Eppendorf (n.º cat. E5390 000 016)
  • La película transparente de sellado térmico permite controlar las muestras de las placas.
  • Las láminas de sellado térmico recubiertas de aluminio están disponibles en versiones despegables o perforables.
  • La herramienta de extracción de láminas elimina por completo las láminas y las películas termoselladas.
  • Certificado como libre de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de la PCR.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio, polipropileno
100 Pk.
Sistemas automatizados
Sí
Esterilizable en autoclave
Lámina de PCR de sellado térmico para el sellado de las placas, especialmente recomendado para bajos volúmenes de reacción, mejor protección contra la evaporación
Lámina de PCR
De -80 °C a +100 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Películas y láminas para sellador térmico > Lámina de PCR
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.