Learn More
Tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml
Fabricados con poliestireno o polipropileno. Los tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml presentan una forma redonda.
Marca:  Gosselin TK75-023
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12123841
  • 262.42€ / paquete de 2000
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubo de polipropileno o poliestireno natural
  • Capacidad nominal de 5 ml 
  • Montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CE N°1935/2004
LDPE
5 ml
Polipropileno
Bolsa de 500
No
12,8 mm
Tubo de fondo redondo
Blanco
Natural
74,5 mm
Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología
2000/Paq.
No estériles
Tapón con aletas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tubos de ensayo de base redonda Gosselin™ de 5 ml > No estériles; polipropileno; con tapón con aletas