Learn More
Falcon™ Tubos de ensayo de polipropileno de fondo redondo sin tapón
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los tubos de polipropileno con fondo redondo Falcon™ están probados para resistir una centrifugación de 3000 x g.
Marca: Falcon™ 352002
Descripción
- Se utilizan y mencionan ampliamente en los protocolos de laboratorio
- El tapón a presión de doble posición evita la pérdida de muestras con facilidad de manejo
- Probadas como estériles y no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml (cat. cat. 352002, no estéril)
La base de resultados de investigación consistentes
- Proporcionar contención fiable de muestras de fluidos de laboratorio
- Los tubos de polipropileno son más adecuados para aplicaciones que requieren una mayor temperatura y estabilidad química
- Las tapas a presión de doble posición, las paredes de mayor grosor y la construcción única proporcionan un sellado seguro y positivo
- Materiales de embalaje de estilo médico
- 3.000 RCF nominal (RCF se refieren a la fuerza centrífuga relativa medida en fuerza g para materiales con una gravedad específica de 1.0, utilizando un rotor apropiado con el cojín correcto y precauciones de seguridad. Los tubos que se usan con disolventes orgánicos a temperaturas inferiores a 0 °C pueden tener un RCF inferior).
- Los tubos de 17 x 100 mm tienen graduaciones impresas en azul con parches de escritura en blanco
- Las dimensiones y los volúmenes del tubo son aproximados
Specifications
Transparente | |
5 ml | |
Polipropileno | |
1000/caja | |
No | |
Sin tapón |
3000 x g | |
75 mm | |
Sí | |
No estériles | |
12 mm | |
Tubo de ensayo |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
31124033 | Certificado de calidad | 29/03/2025 | 352002 |
31124037 | Certificado de calidad | 26/03/2025 | 352002 |
28424043 | Certificado de calidad | 04/01/2025 | 352002 |
19124026 | Certificado de calidad | 19/11/2024 | 352002 |
16824022 | Certificado de calidad | 17/10/2024 | 352002 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.