Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recargas
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Las recargas son la combinación perfecta que da como resultado una fijación y expulsión de puntas de fuerza reducida con un sellado completo.
61.50€ - 94.68€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
Envase | Recargas |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15801505
![]() |
Eppendorf™
0030073479 |
De 50 a 1000 μl | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
76.96€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15811505
![]() |
Eppendorf™
0030073495 |
De 50 a 1250 μl | 960 puntas (10 gradillas de 96 puntas) |
93.22€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15821505
![]() |
Eppendorf™
0030073517 |
De 0,25 a 2,5 ml | 480 puntas (10 bandejas de 48 puntas) |
61.50€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15831505
![]() |
Eppendorf™
0030073630 |
De 50 a 1250 μl | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
94.68€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15851495
![]() |
Eppendorf™
0030073371 |
De 0,1 to 10 μl | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
89.96€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15861495
![]() |
Eppendorf™
0030073398 |
De 0,1 a 20 μl | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
89.96€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15871495
![]() |
Eppendorf™
0030073410 |
De 0,5 a 20 μl | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
81.17€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15881495
![]() |
Eppendorf™
0030073436 |
De 2 to 200 μl | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
76.96€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15891495
![]() |
Eppendorf™
0030073452 |
De 20 to 300 μl | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
76.96€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Menos residuos que las gradillas desechables.
- Las bandejas de recarga se pueden esterilizar en autoclave hasta 121 °C, en el embalaje y sin lámina para su uso posterior.
- El sistema de recarga, en función del tamaño de la punta, se envasa como de doble cara o en forma de pila.
- Disponible en grados de pureza de calidad Eppendorf y limpieza de PCR.
- Bandejas codificadas por colores para una sencilla identificación de volúmenes y pipetas.
Especificaciones
Sin filtro | |
Autoclavable | |
Recargas |
Natural | |
Calidad Eppendorf™ | |
epT.I.P.S.™ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Eppendorf Quality™ epT.I.P.S.™ Recargas