Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R
El rotor Eppendorf para centrífuga 5427 R redefine la eficiencia. Adapte su centrifugación con distintas capacidades y velocidades. Explore las opciones de accesorios para una mayor versatilidad y garantizar un procesamiento preciso de muestras para diversas aplicaciones.
Brand: Eppendorf™ 5409712004
634.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Vel. máx.: 18,210 × g (12.700 rpm)
- Capacidad máxima: 48 × tubos de 1,5/2,0 ml
Specifications
Rotor | |
18,213 x g | |
Centrífuga 5427 R | |
48 |
48 tubos de 1,5 a 2,0 ml | |
12.700 rpm | |
Tapa del rotor | |
F-45-48-11 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5427 R > Descripción: FA-45-48-11, hermético a los aerosoles; incluye tapa de rotor, capacidad: 48 tubos de 1,5/1.5 ml, máx. FCR: 18,213 xg, máx. Velocidad: 12,700 rpm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction