Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5.0 ml. Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
54.62€ - 173.69€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Capacidad (métrico) | 5 mL |
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Envase | Grado de pureza o calidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Grado de pureza o calidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15138344
![]() |
Eppendorf™
0030119460 |
Bolsa | PCR Clean | Incolora |
54.62€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15188344
![]() |
Eppendorf™
0030119380 |
4 Bags x 100 Tubes | PCR Clean | Incolora |
173.69€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15260506
![]() |
Eppendorf™
0030119452 |
200Pack | PCR Clean | Ámbar |
63.01€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15675357
![]() |
Eppendorf™
0030119606 |
Bolsa | Apto para análisis forenses de ADN | Incolora |
62.70€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15148344
![]() |
Eppendorf™
0030119487 |
Bolsa | Sterile | Incolora |
60.34€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15158344
![]() |
Eppendorf™
0030119479 |
En envase individual | Biopur™ | Incolora |
62.75€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5,0 ml.Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
- El fondo cónico permite el uso de los adaptadores y las gradillas existentes
- Fabricados con polipropileno transparente para facilitar la visibilidad de sedimentos
- Fabricados sin usar agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas, y además no interfieren con los productos
- Se minimiza la evaporación de las muestras durante la incubación y el almacenamiento por medio del sellado preciso de la tapa
- Se evita la apertura accidental de la tapa de –86° a 80° C mediante tapas con bisagras
- Estabilidad de centrifugación de hasta 25.000 × g que evita la rotura del tubo
- Disponibles en gradillas de pureza Biopur™, PCR clean, estériles y Eppendorf con certificado de lote
- Disponibles en material de proteína LoBind y ADN/ARN LoBind para máxima recuperación de muestras valiosas
- Calidad estándar (Eppendorf) = no estéril
- PCR clean = no estéril
- Estéril = estéril
- Biopur = estéril
Cultivo de células, aislamiento de ADN plasmídico y ARN total, manipulación de líquidos
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Cilíndrico | |
Snap Cap | |
25.000 x g |
5 mL | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
17 mm |