Learn More
Eppendorf™ Tubos cónicos
GREENER_CHOICE
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5.0 ml. Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
Marca:  Eppendorf™ 0030119487
57.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15148344
  • 60.34€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5,0 ml.Los tubos Eppendorf Tubes™ representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestras de tamaño medio.
  • El fondo cónico permite el uso de los adaptadores y las gradillas existentes
  • Fabricados con polipropileno transparente para facilitar la visibilidad de sedimentos
  • Fabricados sin usar agentes deslizantes, plastificadores ni biocidas, y además no interfieren con los productos
  • Se minimiza la evaporación de las muestras durante la incubación y el almacenamiento por medio del sellado preciso de la tapa
  • Se evita la apertura accidental de la tapa de -86 a 80 °C mediante tapas con bisagras
  • Estabilidad de centrifugación de hasta 25.000 × g que evita la rotura del tubo
  • Disponibles en gradillas de pureza Biopur™, PCR clean, estériles y Eppendorf con certificado de lote
  • Disponibles en material de proteína LoBind y ADN/ARN LoBind para máxima recuperación de muestras valiosas
  • Calidad estándar (Eppendorf) = no estéril
  • Limpio para PCR = no estéril
  • Estéril = estéril
  • Biopur = estéril
Cultivo de células, aislamiento de ADN plasmídico y ARN total, manipulación de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
5 mL
200 Pk.
200 tubos
No
Esterilizable en autoclave
0,169 oz
Sí
Snap Cap
Sí
Microtubo
Sterile
Incolora
Polipropileno
Bolsa
Estéril
No
Cilíndrico
Free of plasticizers, biocides or mold release agents
Cónicos
Sí
17 mm
25.000 x g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Tubos cónicos > Grado de pureza: Estéril