Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
Marca:  Nickel Electro™ 546
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12777376
  • 26.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin grietas
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Ideal para crisoles de laboratorio capaces de resistir las atmósferas oxidantes del horno hasta 1100°C
Especificaciones
Especificaciones
Níquel
Tapa para platos
85 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids > Diámetro: 85mm