Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
20.50€ - 26.40€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12747376
|
Nickel Electro™
543 |
60 mm |
22.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12787376
|
Nickel Electro™
548 |
90 mm |
24.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12777376
|
Nickel Electro™
546 |
85 mm |
26.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12737376
|
Nickel Electro™
541 |
55 mm |
20.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12757376
|
Nickel Electro™
544 |
70 mm |
22.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12767376
|
Nickel Electro™
545 |
75 mm |
21.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Especificaciones
Níquel | |
Tapa para platos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids