Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 384-well, 45 μL - PCR Plates
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
Marca: Eppendorf™ 0030129628
75.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Borde optimizado para códigos de barras y procesos de trabajo automatizados
- Apilable
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS
- Ideal para 384los termocicladores de pozo más comunes, especialmente para Eppendorf Mastercycler pro 384
Aplicaciones
- PCR con un rendimiento de muestra de medio a alto
- PCR en tiempo real
- Uso en sistemas automatizados
- Manejo de muestras de pequeño volumen
Certifications
Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
Autoclavable | |
Transparente | |
Termocicladores de 384 pocillos, para Eppendorf Mastercycler pro 384 | |
Polipropileno, Polycarbonate | |
384 | |
PCR en tiempo real | |
Forensic DNA Grade (Non-sterile) | |
Sí |
Free of Human DNA, DNase, RNase and PCR Inhibitors | |
16 x 24 | |
Individually Blister Wrapped | |
PCR Plate | |
skirted | |
45 μl | |
No estéril | |
2250 x g | |
10/paq. | |
Incolora |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13