Learn More
ErbB2/Her2 Antibody (Hu5), HRP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB9589H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Inhibition of Cell Growth, CyTOF
Especificaciones
ErbB2/Her2 | |
Monoclonal | |
HRP | |
PBS | |
Human | |
0.1 mL | |
Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
2064 | |
Store at 4C in the dark. |
Flow Cytometry, Inhibition Assays, CyTOF | |
Hu5 | |
Flow Cytometry, Inhibition of Cell Growth, CyTOF-ready | |
CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian) | |
Human ErbB2/Her2 | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
IgG1 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
ErbB2/Her2 Antibody (Hu5), HRP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; HRP
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido