Learn More
Eritromicina, calidad para cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15484679
Eritromicina, calidad para cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484679
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. 15484679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62279.14
Solicitar formato a granel o personalizado
La eritromicina (eritrocina), número de CAS 114-07-8, es un antibiótico de amplio espectro.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La eritromicina es un antibiótico macrólido que funciona al unir la subunidad ribosomal 50S e inhibir la formación de polipéptidos
  • La eritromicina se aisló de Saccharopolyspora erythraea
Aplicaciones
  • La eritromicina se puede utilizar para interrumpir el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas
  • Se ha demostrado que la eritromicina tiene efectos motores en el sistema gastrointestinal y se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre la migración de la actividad compleja motora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-07-8
Fórmula molecular C37H67NO13
Peso molecular (g/mol) 733.94
Número MDL MFCD00084654
Clave InChI ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
PubChem CID 12560
ChEBI CHEBI:42355
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)OMostrar másMostrar menos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erythromycin
Tipo Erythromycin
Forma física Polvo cristalino
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 75279
Índice Merck 14,3681
Información de solubilidad Soluble in water at 2mg/ml
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(Dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-7,12,13-trihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecano-2,10-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 733.93
Grado Cultivo celular
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN13L015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/02/2025 Catalog NumberJ62279.14,J62279.09
Número de loteZ24K046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog NumberJ62279.14,J62279.09
Número de loteY26K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/11/2024 Catalog NumberJ62279.14,J62279.09
Número de loteX01K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberJ62279.14,J62279.09
Número de loteW23K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2024 Catalog NumberJ62279.14,J62279.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Eritromicina, calidad para cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals >