Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Eritromicina, Eur. Ph.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La eritromicina es un antibiótico macrólido que funciona al unir la subunidad ribosomal 50S e inhibir la formación de polipéptidos
- La eritromicina se aisló de Saccharopolyspora erythraea
Aplicaciones
- La eritromicina se puede utilizar para interrumpir el crecimiento de bacterias grampositivas y gramnegativas
- Se ha demostrado que la eritromicina tiene efectos motores en el sistema gastrointestinal y se puede utilizar para investigaciones de laboratorio sobre la migración de la actividad compleja motora
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (-)-Erythromycin |
Tipo | (-)-Erythromycin |
Forma física | Polvo o cristales, ligeramente higroscópico |
Punto de fusión | 138.0°C to 140.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico (identificación A) |
Envase | Frasco de vidrio |
Rotación específica | − 74.50 (20.00°C c=2,ethanol) |
Agua | 6.5% max. (K.F.) |
Color | Incoloro, blanco o amarillo |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0462379 | Certificado de análisis | 09/05/2024 | 343880050,343880250 |
A0453913 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 343880050,343880250 |
A0305373 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 343880050,343880250 |
A0414117 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 343880050,343880250 |
A0444552 | Certificado de análisis | 01/08/2022 | 343880050,343880250 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (-)-Erythromycin
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals (-)-Eritromicina, Eur. Ph. >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido