Learn More
Nitrato de europio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ Código de producto.: 11387108
Nitrato de europio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Código de producto. 11387108
2 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Código de producto. 11387108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015290.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Europium(III) nitrate hexahydrate is used in the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals and other chemical products. It is used as a catalyst and a component of specialized steels. It is also used in the synthesis of light emitting nanomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-53-5
Fórmula molecular EuH12N3O15
Peso molecular (g/mol) 446.066
Número MDL MFCD00149700
Clave InChI JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 202256
Nombre IUPAC europio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 85°C
Color Incolora
Forma física Cristalino o polvo
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.06 (337.97 Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Colorless crystalline
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU07K041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2024 Catalog Number015290.18,015290.09,015290.04
Número de loteM20I074 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2022 Catalog Number015290.18,015290.09,015290.04
Número de loteY09G059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2022 Catalog Number015290.18,015290.09,015290.04
Número de loteJ30T009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number015290.18,015290.09,015290.04
Número de loteQ20C039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number015290.18,015290.09,015290.04
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de europio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ >