Learn More
Óxido de europio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
37.60€ - 323.00€
CAS | 1308-96-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Eu2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 351.93 |
Número MDL | MFCD00010997 |
Clave InChI | AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- |
PubChem CID | 159371 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10513371
|
Thermo Scientific Acros
193020010 |
1 g | Frasco de vidrio |
37.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10635082
|
Thermo Scientific Acros
193020050 |
5 g | Frasco de vidrio |
126.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10056333
|
Thermo Scientific Acros
193020250 |
25 g | Frasco de vidrio |
323.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazasIdentificadores de productos químicos
1308-96-9 | |
351.93 | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
159371 |
Eu2O3 | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Especificaciones
Europium(III) oxide | |
Blanco a rosa | |
99.99% | |
Eu2O3 | |
10, 3854 | |
Solubility in water: insoluble | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] | |
351.93 | |
351.91 | |
base de trazas de metales | |
7.4200g/mL |
1308-96-9 | |
Polvo | |
Eu2O3 | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
europio(3+);oxígeno(2-) | |
159371 | |
99.99% | |
7.42 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 215-165-6
RUO – Research Use Only