Learn More
Óxido de europio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10635082
Óxido de europio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10635082
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10635082
Marca: Thermo Scientific Acros 193020050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1308-96-9
Fórmula molecular Eu2O3
Peso molecular (g/mol) 351.93
Número MDL MFCD00010997
Clave InChI AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 159371
SMILES [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) oxide
Color Blanco a rosa
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal Eu2O3
Índice Merck 10, 3854
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC europio(3+);oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.91
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 7.42
Densidad 7.4200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464165 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/07/2024 Catalog Number193020050,193020250,193020010
Número de loteA0454375 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number193020050,193020250,193020010
Número de loteA0424957 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number193020050,193020250,193020010
Número de loteA0451349 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number193020050,193020250,193020010
Número de loteA0438746 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Catalog Number193020050,193020250,193020010
Nombre del producto
  • Europium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de europio(III), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >