Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medición de la turbidez por infrarrojos portátil Eutech TN-100
Turbidímetro resistente al agua, portátil y de infrarrojos, de intervalo ampliado hasta 2000 NTU y 0,01 de resolución
Marca: Thermo Scientific™ 01X357301
920.38 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Includes: Conjunto de cuatro estándares de calibración (800, 100, 20,0 y 0,02 NTU)
Descripción
Turbidímetro resistente al agua, portátil y de infrarrojos, de intervalo ampliado hasta 2000 NTU y 0,01 de resolución
- Resistente al agua.
- Juego de siete viales de muestra
- Tejido sin pelusa
- Aceite de silicona
- Baterías
- Maletín de transporte rígido
Especificaciones
Kit de medición de la turbidez por infrarrojos | |
Estándares que no son de formacina con aprobación de la EPA de EE. UU. | |
0,01 | |
Cumple la norma ISO 7027 |
Portátil, resistente al agua | |
Turbidímetro portátil TN-100 resistente al agua con juego de 4 estándares de calibración (800, 100, 20,0 y 0,02 NTU), celdas de muestra, paño de limpieza, aceite de silicio, pilas y maletín de transporte. | |
Hasta 2000 NTU |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31