Learn More
Eutech™ pH Buffers and Solutions
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
Marca: Thermo Scientific Eutech 01X211203
Descripción
The measure of a liquid's acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications.
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes.
Características:
- Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
Especificaciones
Buffer Solution | |
10.01 | |
Solución de tampón |
Electrodos y medidores de pH | |
480 mL |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
524-09 | Certificado de análisis | 27/12/2024 | 01X211203 |
524-08 | Certificado de análisis | 27/12/2024 | 01X211203 |
524-04 | Certificado de análisis | 27/12/2024 | 01X211203 |
524-07 | Certificado de análisis | 27/12/2024 | 01X211203 |
524-06 | Certificado de análisis | 27/12/2024 | 01X211203 |