Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pH 6+
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
483.00€ - 536.67€
Especificaciones
Exactitud (mV) ± 1
Exactitud (pH) ± 0,01
Exactitud (temperatura) ± 0,05 °C
Intervalo (pH) De 0 a 14
Intervalo (mV) Desde -1000 hasta 1000
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15716275
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
01X245026
Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo de pH de unión simple ECFC7252101B, electrodo ATC ECPHTEM01P y kit de transporte de pH (incluye 1 x pH de 4,01; soluciones de tampón de pH de 7,00; solución de almacenamiento y 1 x agua desionizada [enjuague] [60 ml cada una], armadura de caucho/soporte N/A N/A N/A
10548135
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
01X245026
Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo de pH de unión simple ECFC7252101B, electrodo ATC ECPHTEM01P y kit de transporte de pH (incluye 1 x pH de 4,01; soluciones de tampón de pH de 7,00; solución de almacenamiento y 1 x agua desionizada [enjuague] [60 ml cada una], armadura de caucho/soporte
527.83€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11559164
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
01X245027
Medidor de pH Eutech pH 6+ con electrodo Combi de temperatura/pH 3 en 1 ECFC7352901B, electrodo ATC ECPHTEM01P & kit de transporte de pH (incluye 1 x pH de 4,01; soluciones de tampón de pH de 7,00; solución de almacenamiento & 1 x agua desionizada [enjuague] [60 ml cada una], armadura de caucho/soporte
536.67€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor de pH Eutech™ pH 6+ ECPH602PLUSK con electrodo de pH de unión simple y el ECPH603PLUSK con electrodo Combi de pH/temperatura 3 en 1 son opciones ideales para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Features:
  • multi-Point Calibration (up to 5 points) with Auto-Buffer Recognition - choice of USA, NIST or pure water buffer standards with ±0.01 pH accuracy
  • Automatic Temperature Compensation (ATC) for the highest accuracy under fluctuating temperatures
  • Hold Functionmomentarily freezes reading for easy viewing and recording
  • Auto-Power Off saves battery power after non-use
  • Self-Diagnostic withmessage codes for easy troubleshooting
  • Large Custom LCD provides optimum viewing even at a distance
  • Protective Rubber Boot shieldsmeter from accidental knocks and features a sturdy built-in stand for easy bench-top operation
  • Rugged Carrying Case (Optional) provides handy on-sitemeter calibration andmeasurement
  • pH Buffer Options: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA),1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST),4.10, 6.97 (Pb)
Especificaciones
Especificaciones
± 1
± 0,05 °C
Desde -1000 hasta 1000
Hasta 5
0,1 °C
Automático/manual (de 0 °C a 100 °C)
± 0,01
De 0 a 14
1 mV
De 0 °C a 100 °C
LCD
4 pilas AAA de 1,4 V
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pH 6+