Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Termohigrómetros de registro de datos Excursion-Trac™ con calibración
Perfecto para controlar las condiciones en almacenes, laboratorios y cámaras ambientales.
Marca: Fisherbrand™ Traceable™ 6453FS
284.79 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
Descripción
- Incluye certificado trazable del NIST de nuestro laboratorio de calibración acreditado por A2LA (1750.01).
- Almacene hasta 30 eventos de alarma únicos
- Smart-Alarm™ con alarma visual/audible que continúa alertando incluso si las condiciones vuelven al rango normal
Especificaciones
Termohigrómetro con barómetro y calibración | |
1 | |
±0,4°C | |
0,1% de humedad relativa | |
de 0 a 65°C |
NIST | |
±3 % HR entre 5 y 75 %, de lo contrario ±5 % HR | |
Del 0 al 95%, sin condensación | |
0,1 °C |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Days
14Hours
3Minutes
23Seconds
34 -
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Days
14Hours
3Minutes
23Seconds
34
Título del producto
Fisherbrand™ Traceable™ Termohigrómetros de registro de datos Excursion-Trac™ con calibración > Memoria: 525600 lecturas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido